Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953529-1G
OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA
4070
CZK
APOSOR953529-1G
APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11656636 CAS číslo: 6214-46-6 |