Tisk…
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953510-1G OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA 3710 CZK
APOSOR953510-1G APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07643211
CAS číslo: 76958-07-1