Tisk…
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953493-1G OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA 9330 CZK
APOSOR953493-1G APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913027
CAS číslo: 1193387-70-0