Tisk…
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR953484-250MG OR953484-1G OR953484-5G OR953484-100MG
APOSOR953484-250MGEA 3150 CZK
APOSOR953484-250MG APOSOR953484-1G APOSOR953484-5G APOSOR953484-100MG
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one 95%
5-Aminomethyl-pyrrolidin-2-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738893
CAS číslo: 154148-69-3