Tisk…
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 7670 CZK
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752674
CAS číslo: 2739-99-3