Tisk…
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953428-1G OR953428-250MG
APOSOR953428-1GEA 14290 CZK
APOSOR953428-1G APOSOR953428-250MG
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 194,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655099
CAS číslo: 855715-34-3