Tisk…
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953421-1G OR953421-250MG
APOSOR953421-1GEA 5960 CZK
APOSOR953421-1G APOSOR953421-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14635837
CAS číslo: 65880-18-4