Tisk…
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR953416-1G OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA 1820 CZK
APOSOR953416-1G APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₈Cl₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09952390
CAS číslo: 1633-84-7
UN: 3265
ADR: 8,III