Tisk…
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953409-1G OR953409-250MG
APOSOR953409-1GEA 9920 CZK
APOSOR953409-1G APOSOR953409-250MG
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834366
CAS číslo: 64210-60-2