Tisk…
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 8870 CZK
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021866
CAS číslo: 23308-82-9