Tisk…
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953332-1G OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA 6220 CZK
APOSOR953332-1G APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909445
CAS číslo: 2987-05-5