Tisk…
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953315-100MG OR953315-1G OR953315-250MG
APOSOR953315-100MGEA 5200 CZK
APOSOR953315-100MG APOSOR953315-1G APOSOR953315-250MG
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
2-(4-Pyridyl)propan-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729286
CAS číslo: 566155-76-8