Tisk…
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953267-1G OR953267-5G
APOSOR953267-1GEA 4370 CZK
APOSOR953267-1G APOSOR953267-5G
Ethyl 2-chloroethylcarbamate 95%
Ethyl 2-chloroethylcarbamate
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038117
CAS číslo: 6329-26-6