Tisk…
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953240-1G OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA 5390 CZK
APOSOR953240-1G APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698624
CAS číslo: 1060815-23-7