Tisk…
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 23780 CZK
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07285352
CAS číslo: 1049782-92-4