Tisk…
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953222-100G OR953222-25G
APOSOR953222-100GEA 857 CZK
APOSOR953222-100G APOSOR953222-25G
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264019
CAS číslo: 40061-54-9