Tisk…
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953218-1G OR953218-250MG
APOSOR953218-1GEA 5920 CZK
APOSOR953218-1G APOSOR953218-250MG
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637477
CAS číslo: 60289-68-1