Tisk…
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953211-1G OR953211-250MG
APOSOR953211-1GEA 15050 CZK
APOSOR953211-1G APOSOR953211-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501340
CAS číslo: 30932-85-5