Tisk…
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9532-1G OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA 6220 CZK
APOSOR9532-1G APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124285
CAS číslo: 56035-29-1