Tisk…
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953195-25G OR953195-5G
APOSOR953195-25GEA 6750 CZK
APOSOR953195-25G APOSOR953195-5G
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
1-(3-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053608
CAS číslo: 5400-78-2