(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953185-1G
OR953185-250MG
OR953185-500MG
APOSOR953185-1GEA
20470
CZK
APOSOR953185-1G
APOSOR953185-250MG
APOSOR953185-500MG
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol 97%
(S)-b-Amino-cyclohexanepropanol
Vzorec:
C₉H₁₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191731 CAS číslo: 131288-67-0 |