Tisk…
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
OR953177-1G OR953177-250MG OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA 1910 CZK
APOSOR953177-1G APOSOR953177-250MG APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150.221 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09802325
CAS číslo: 58088-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III