(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953162-1G
OR953162-250MG
APOSOR953162-1GEA
48930
CZK
APOSOR953162-1G
APOSOR953162-250MG
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09029306 CAS číslo: 185517-74-2 |