Tisk…
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953129-10G OR953129-1G OR953129-5G
APOSOR953129-10GEA 28540 CZK
APOSOR953129-10G APOSOR953129-1G APOSOR953129-5G
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde 98%
3-Chloro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₅ClOS
MW: 196,653 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00489051
CAS číslo: 14006-54-3