Tisk…
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953120-1G OR953120-250MG
APOSOR953120-1GEA 5960 CZK
APOSOR953120-1G APOSOR953120-250MG
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate 95%
Methyl 4-methyl-2-oxopentanoate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035886
CAS číslo: 3682-43-7