Tisk…
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953116-1G OR953116-250MG
APOSOR953116-1GEA 17990 CZK
APOSOR953116-1G APOSOR953116-250MG
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17171366
CAS číslo: 72955-86-3