3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
OR953111-1G
OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA
5000
CZK
APOSOR953111-1G
APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₁₆N₂O MW: 204,268 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09030500 CAS číslo: 628325-62-2 |