Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953110-1G OR953110-250MG
APOSOR953110-1GEA 1430 CZK
APOSOR953110-1G APOSOR953110-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine 97%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444439
CAS číslo: 13993-61-8