Tisk…
Methyl 5-(methylthio)nicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953103-1G OR953103-250MG
APOSOR953103-1GEA 12400 CZK
APOSOR953103-1G APOSOR953103-250MG
Methyl 5-(methylthio)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylthio)nicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070989
CAS číslo: 74470-43-2