Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953099-1G
OR953099-250MG
APOSOR953099-1GEA
1150
CZK
APOSOR953099-1G
APOSOR953099-250MG
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Vzorec:
C₇H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12198887 CAS číslo: 60561-50-4 |