2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953041-1G
APOSOR953041-1GEA
5790
CZK
APOSOR953041-1G
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine
Vzorec:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09730285 CAS číslo: 933732-12-8 |