Tisk…
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 5200 CZK
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11204739
CAS číslo: 165741-71-9