Tisk…
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 17200 CZK
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690064
CAS číslo: 63746-25-8