Tisk…
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR953021-1G OR953021-250MG
APOSOR953021-1GEA 7770 CZK
APOSOR953021-1G APOSOR953021-250MG
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate 95%
cis-Ethyl 2-hydroxy-cyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144282
CAS číslo: 6149-52-6