tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952997-1G
OR952997-250MG
APOSOR952997-1GEA
8530
CZK
APOSOR952997-1G
APOSOR952997-250MG
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₄H₂₆N₂O₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07370046 CAS číslo: 416852-69-2 |