Chroman-4-one oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952980-1G
OR952980-250MG
APOSOR952980-1GEA
21490
CZK
APOSOR952980-1G
APOSOR952980-250MG
Chroman-4-one oxime 95%
Chroman-4-one oxime
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463254 CAS číslo: 24541-01-3 |