Tisk…
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-2-(chloromethyl)-1-methoxybenzene
OR952931-250MG OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA 4570 CZK
APOSOR952931-250MG APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02182262
CAS číslo: 7035-11-2
UN: 3261
ADR: 8 III