Tisk…
Methyl 2-hexenoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952905-100G OR952905-25G
APOSOR952905-100GEA 6020 CZK
APOSOR952905-100G APOSOR952905-25G
Methyl 2-hexenoate 98%
Methyl 2-hexenoate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048798
CAS číslo: 2396-77-2