Tisk…
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(2-Ethoxy-4-nitrophenyl)acetamide
OR9529-1G OR9529-5G OR9529-25G
APOSOR9529-1GEA 622 CZK
APOSOR9529-1G APOSOR9529-5G APOSOR9529-25G
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
4-Acetamido-3-ethoxynitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224.213 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00994990
CAS číslo: 116496-76-5