N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G
OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA
2110
CZK
APOSOR952845-1G
APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115409 CAS číslo: 568577-84-4 |