Tisk…
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 17990 CZK
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683066
CAS číslo: 124695-93-8