Tisk…
9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952781-1G OR952781-250MG
APOSOR952781-1GEA 16340 CZK
APOSOR952781-1G APOSOR952781-250MG
9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369976
CAS číslo: 195986-82-4