3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952780-1G
OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA
10350
CZK
APOSOR952780-1G
APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165.232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05053655 CAS číslo: 50911-61-0 |