Tisk…
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 2900 CZK
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198892
CAS číslo: 478841-61-1