Tisk…
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952737-1G OR952737-250MG
APOSOR952737-1GEA 20470 CZK
APOSOR952737-1G APOSOR952737-250MG
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02063284
CAS číslo: 22246-71-5