8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952723-25G
OR952723-5G
APOSOR952723-25GEA
14290
CZK
APOSOR952723-25G
APOSOR952723-5G
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec:
C₉H₁₁ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369929 CAS číslo: 107479-55-0 |