Tisk…
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 5100 CZK
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052340
CAS číslo: 83922-54-7