Tisk…
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952650-1G OR952650-250MG
APOSOR952650-1GEA 21920 CZK
APOSOR952650-1G APOSOR952650-250MG
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05723324
CAS číslo: 27582-20-3