Tisk…
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952649-1G OR952649-250MG
APOSOR952649-1GEA 16340 CZK
APOSOR952649-1G APOSOR952649-250MG
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369975
CAS číslo: 422318-36-3