Tisk…
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR952642-25G OR952642-5G
APOSOR952642-25GEA 5460 CZK
APOSOR952642-25G APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08686793
CAS číslo: 4507-57-7